Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C20orf24 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-15106R-CY7
BOSSBS-15106R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15106R-CY7
Anti-C20orf24 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The gene encoding C20orf24 maps to human chromosome 20, which houses over 600 genes, some of which are associated with Creutzfeldt-Jakob disease, amyotrophic lateral sclerosis, spinal muscular atrophy, ring chromosome 20 epilepsy syndrome and Alagille syndrome. Additionally, chromosome 20 contains a region with numerous genes which are thought important for seminal production and may be potential targets for male contraception. The PRNP gene encoding the prion protein associated with spongiform encephalopathies, like Creutzfeldt-Jakob disease, is found on chromosome 20. The C20orf24 gene product, also desginated Rab5-interacting protein (RIP5), may be involved in the induction of both caspase-dependent apoptosis and caspase-independent cell death.

Type: Primary
Antigen: C20orf24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 51-137/137
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité