Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C2orf54 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-15153R-CY7
BOSSBS-15153R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15153R-CY7
Anti-C2orf54 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
C2orf54 (chromosome 2 open reading frame 54), also known as FLJ22671, MGC150431 or MGC150432, is a 447 amino acid protein that exists as three alternatively spliced isoforms, which are encoded by a gene located on human chromosome 2q37.3. The second largest human chromosome, chromosome 2 consists of 237 million bases, encodes over 1,400 genes and makes up approximately 8% of the human genome. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2. Harlequin icthyosis, a rare and morbid skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene. The lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with ABCG5 and ABCG8. An extremely rare recessive genetic disorder, Alstr syndrome is due to mutations in the ALMS1 gene. Interestingly, chromosome 2 contains what appears to be a vestigial second centromere and vestigial telomeres which gives credence to the hypothesis that human chromosome 2 is the result of an ancient fusion of two ancestral chromosomes seen in modern form today in apes.

Type: Primary
Antigen: C2orf54
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 361-447/447
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité