Anti-C2orf71 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-15158R-A555
BOSSBS-15158R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15158R-A555
Anti-C2orf71 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
C2orf71
Type: Primary
Antigen: C2orf71
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 701-800/1288
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité