Anti-C2orf76 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-15160R-A750
BOSSBS-15160R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-15160R-A750
Anti-C2orf76 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
C2orf76
Type: Primary
Antigen: C2orf76
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-80/126
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité