Anti-C2orf80 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-15161R-A350
BOSSBS-15161R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15161R-A350
Anti-C2orf80 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
C2orf80
Type: Primary
Antigen: C2orf80
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 1-100/193
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité