Anti-C3IP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-15164R-A555
BOSSBS-15164R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15164R-A555
Anti-C3IP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
C3IP1
Type: Primary
Antigen: C3IP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 1-100/568
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité