Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNTF Receptor alpha Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1516R
BOSSBS-1516REA 746 EUR InStock
BOSSBS-1516R
Anti-CNTF Receptor alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CNTF Receptor alpha is a receptor belonging to the cytokine superfamily of receptors. Along with LIFR and gp130, CNTF Receptor alpha forms the heterotrimeric CNTF receptor complex. The receptor is attached to the membrane by a glycosyl-phosphatidylinositol linkage and contains an immunoglobulin-like C2-type domain and a fibronectin type-III domain. During signal transduction, CNTF first binds to CNTF Recepror alpha, and this permits the recruitment of gp130 and LIFR beta to form the tripartite receptor complex. Signal transduction stimulates gene expression, cell survival or differentiation in a variety of neuronal cell types. Alternative splicing has been observed at this locus and two variants, both encoding the same protein, have been identified.

Type: Primary
Antigen: CNTF Receptor alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Public Immunogen Range: 151-160/372
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité