Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C3ORF31 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-15173R-CY7
BOSSBS-15173R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15173R-CY7
Anti-C3ORF31 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
C3orf31 (chromosome 3 open reading frame 31), also known as MGC16471 or DKFZp434E0519, is a 316 amino acid mitochondrial protein that belongs to the MMP37 family and may be involved in translocation of transit peptide-containing proteins across the mitochondrial inner membrane. C3orf24 is encoded by a gene that maps to human chromosome 3p25.2. Chromosome 3 is made up of approximately 214 million bases encoding over 1,100 genes. Notably, there is a chemokine receptor gene cluster and a variety of human cancer related loci on chromosome 3. Particular regions of the chromosome 3 short arm are deleted in many types of cancer cells. Key tumor suppressing genes on chromosome 3 encode apoptosis mediator RASSF1, cell migration regulator HYAL1 and angiogenesis suppressor SEMA3B. Marfan Syndrome, porphyria, von Hippel-Lindau syndrome, osteogenesis imperfecta and Charcot-Marie-Tooth disease are a few of the numerous genetic diseases associated with chromosome 3.

Type: Primary
Antigen: C3ORF31
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 101-200/316
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité