Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NeuroD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1517R-A555
BOSSBS-1517R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1517R-A555
Anti-NeuroD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Acts as a transcriptional activator: mediates transcriptional activation by binding to E box-containing promoter consensus core sequences 5'-CANNTG-3'. Associates with the p300/CBP transcription coactivator complex to stimulate transcription of the secretin gene as well as the gene encoding the cyclin-dependent kinase inhibitor CDKN1A. Contributes to the regulation of several cell differentiation pathways, like those that promote the formation of early retinal ganglion cells, inner ear sensory neurons, granule cells forming either the cerebellum or the dentate gyrus cell layer of the hippocampus, endocrine islet cells of the pancreas and enteroendocrine cells of the small intestine. Together with PAX6 or SIX3, is required for the regulation of amacrine cell fate specification. Also required for dendrite morphogenesis and maintenance in the cerebellar cortex. Associates with chromatin to enhancer regulatory elements in genes encoding key transcriptional regulators of neurogenesis (By similarity).

Type: Primary
Antigen: NeuroD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 21-120/356
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité