Anti-C3orf67 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-15182R-A647
BOSSBS-15182R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15182R-A647
Anti-C3orf67 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
C3orf67
Type: Primary
Antigen: C3orf67
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 1-100/689
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité