Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C4 binding protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-15184R-A488
BOSSBS-15184R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15184R-A488
Anti-C4 binding protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
C4BPB is a member of a superfamily of proteins composed predominantly of tandemly arrayed short consensus repeats of approximately 60 amino acids. A single, unique beta-chain encoded by this gene assembles with seven identical alpha-chains into the predominant isoform of C4b-binding protein, a multimeric protein that controls activation of the complement cascade through the classical pathway. C4b-binding protein has a regulatory role in the coagulation system also, mediated through the beta-chain binding of protein S, a vitamin K-dependent protein that serves as a cofactor of activated protein C. The genes encoding both alpha and beta chains are located adjacent to each other on human chromosome 1 in the regulator of complement activation gene cluster. Alternative splicing gives rise to multiple transcript variants

Type: Primary
Antigen: C4 binding protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 1-100/252
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité