Anti-C4orf28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-15189R-A750
BOSSBS-15189R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-15189R-A750
Anti-C4orf28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
C4orf28
Type: Primary
Antigen: C4orf28
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-248/248
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité