Anti-C4orf3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-15191R-A350
BOSSBS-15191R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15191R-A350
Anti-C4orf3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
C4orf3
Type: Primary
Antigen: C4orf3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 1-66/66
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité