Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-C4orf46 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-15194R-CY7
BOSSBS-15194R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15194R-CY7
Anti-C4orf46 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Representing approximately 6% of the human genome, chromosome 4 contains nearly 900 genes. Notably, the Huntingtin gene, which is found to encode an expanded glutamine tract in cases of Huntington's disease, is on chromosome 4. FGFR-3 is also encoded on chromosome 4 and has been associated with thanatophoric dwarfism, achondroplasia, Muenke syndrome and bladder cancer. Chromosome 4 is also tied to Ellis-van Creveld syndrome, methylmalonic acidemia and polycystic kidney disease. Chromosome 4 reportedly contains the largest gene deserts (regions of the genome with no protein encoding genes) and has one of the two lowest recombination frequencies of the human chromosomes. The C4orf46 gene product has been provisionally designated C4orf46 pending further characterization.

Type: Primary
Antigen: C4orf46
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 51-113/113
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité