Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C5orf19 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-15198R-FITC
BOSSBS-15198R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-15198R-FITC
Anti-C5orf19 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
C5orf19 is a member of the receptor expression enhancing protein family. Studies of a related gene in mouse suggest that the encoded protein is found in the cell membrane and enhances the function of sweet taste receptors. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: C5orf19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 51-150/252
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité