Anti-C5orf22 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-15200R-A555
BOSSBS-15200R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15200R-A555
Anti-C5orf22 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
C5orf22
Type: Primary
Antigen: C5orf22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 301-400/442
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité