Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C5ORF44 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-15205R-HRP
BOSSBS-15205R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15205R-HRP
Anti-C5ORF44 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
C5ORF44

Type: Primary
Antigen: C5ORF44
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 301-417/417
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité