Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1520R-A750
BOSSBS-1520R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1520R-A750
Anti-CD7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CD7 is a 40 kDa transmembrane, single-chain glycoprotein, which is a member of the immunoglobulin superfamily. CD7 is expressed by the majority of thymocytes and mature T cells, NK cells and pre-B cells. It plays an essential role in T-cell interactions and also in T-cell/B-cell interaction during early lymphoid development. The function of CD7 is not yet known although cross-linking of CD7 with induces a T cell transmembrane calcium flux and CD7 expression is induced by ionomycin. The CD7 molecule has been reported to be the receptor for the IgM-Fc portion (FcR mu) on the surface of T cells.

Type: Primary
Antigen: CD7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 181-240/240
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité