Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C6ORF163 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)

Fournisseur: Bioss
BS-15227R-CY7
BOSSBS-15227R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15227R-CY7
Anti-C6ORF163 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)
Anticorps
Making up nearly 6% of the human genome, chromosome 6 contains around 1200 genes within 170 million base pairs of sequence. Deletion of a portion of the q arm of chromosome 6 is associated with early onset intestinal cancer suggesting the presence of a cancer susceptibility locus. Porphyria cutanea tarda is associated with chromosome 6 through the HFE gene which, when mutated, predisposes an individual to developing this porphyria. Notably, the PARK2 gene, which is associated with Parkinson's disease, and the genes encoding the major histocompatiblity complex proteins, which are key molecular components of the immune system and determine predisposition to rheumatic diseases, are also located on chromosome 6. Stickler syndrome, 21-hydroxylase deficiency and maple syrup urine disease are also associated with genes on chromosome 6. A bipolar disorder susceptibility locus has been identified on the q arm of chromosome 6. The C6orf163 gene product has been provisionally designated C6orf163 pending further characterisation.

Type: Primary
Antigen: C6orf163
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 251-329/329
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité