Anti-C6ORF222 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-15241R-A488
BOSSBS-15241R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15241R-A488
Anti-C6ORF222 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Anticorps
C6orf222.
Type: Primary
Antigen: C6orf222
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 531-630/652
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité