Anti-C7ORF62 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-15277R-A350
BOSSBS-15277R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15277R-A350
Anti-C7ORF62 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Anticorps
C7orf62.
Type: Primary
Antigen: C7orf62
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 1-100/253
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité