Anti-C7ORF69 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Fournisseur: Bioss
BS-15281R-CY5
BOSSBS-15281R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15281R-CY5
Anti-C7ORF69 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
C7orf69.
Type: Primary
Antigen: C7orf69
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 31-122/122
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité