Anti-C7ORF72 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-15282R-A555
BOSSBS-15282R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15282R-A555
Anti-C7ORF72 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)
Anticorps
C7orf72.
Type: Primary
Antigen: C7orf72
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 261-360/438
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité