Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD46/MCP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1529R
BOSSBS-1529REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1529R
Anti-CD46/MCP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Acts as a cofactor for complement factor I, a serine protease which protects autologous cells against complement-mediated injury by cleaving C3b and C4b deposited on host tissue. May be involved in the fusion of the spermatozoa with the oocyte during fertilization. Also acts as a costimulatory factor for T-cells which induces the differentiation of CD4+ into T-regulatory 1 cells. T-regulatory 1 cells suppress immune responses by secreting interleukin-10, and therefore are thought to prevent autoimmunity. A number of viral and bacterial pathogens seem to exploit this property and directly induce an immunosuppressive phenotype in T-cells by binding to CD46.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CD46/MCP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité