Anti-C8ORF86 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-15305R-A647
BOSSBS-15305R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15305R-A647
Anti-C8ORF86 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Anticorps
C8orf86.
Type: Primary
Antigen: C8orf86
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 1-100/223
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité