Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Complement component C9b Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)

Fournisseur: Bioss
BS-15307R-CY7
BOSSBS-15307R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15307R-CY7
Anti-Complement component C9b Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)
Anticorps
C9 is a plasma protein synthesised in the liver and monocytes consisting of a single polypeptide chain. C9 is a part of the membrane attack complex (MAC), an important component of the immune system. The MAC forms upon complement system activation by invading pathogenic bacteria and consists of the four major complement proteins: C5b, C6, C7 and C8. These complement proteins bind to the outer surface of the plasma membrane of the invading cell. C9 binds to the membrane associated C5b-8 protein, which leads to the circular polymerisation of 12-18 C9 molecules. These polymerised C9 molecules form a ring structure in the membrane. Molecules can then diffuse freely through this transmembrane channel, causing cell lysis and destruction of the invading bacterial cell.

Type: Primary
Antigen: Complement component C9b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 251-350/559
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité