Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C9ORF103 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3)

Fournisseur: Bioss
BS-15308R-CY3
BOSSBS-15308R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15308R-CY3
Anti-C9ORF103 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3)
Anticorps
C9orf103 (chromosome 9 open reading frame 103), also known as gluconate kinase, is a 187 amino acid protein that belongs to the gluconokinase gntK/gntV family and catalyses the conversion of ATP and D-gluconate to ADP and 6-D-gluconate. Existing as three alternatively spliced isoforms, the gene encoding C9orf103 maps to human chromosome 9q21.32. Chromosome 9 consists of about 145 million bases, represents 4% of the human genome and encodes nearly 900 genes. Thought to play a role in gender determination, deletion of the distal portion of 9p can lead to development of male to female sex reversal, the phenotype of a female with a male X,Y genotype. Hereditary hemorrhagic telangiectasia, which is characterised by harmful vascular defects, is associated with the chromosome 9 gene encoding endoglin protein, ENG. Familial dysautonomia is also associated with chromosome 9 though through the gene IKBKAP. Notably, chromosome 9 encompasses the largest interferon family gene cluster.

Type: Primary
Antigen: C9orf103
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 51-150/184
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité