Anti-C9ORF171 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-15319R-A647
BOSSBS-15319R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15319R-A647
Anti-C9ORF171 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Anticorps
C9orf171.
Type: Primary
Antigen: C9orf171
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 201-300/320
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité