Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ATF4/CREB-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1531R-A647
BOSSBS-1531R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1531R-A647
Anti-ATF4/CREB-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Transcriptional activator. Binds the cAMP response element (CRE) (consensus: 5'-GTGACGT[AC][AG]-3'), a sequence present in many viral and cellular promoters. Cooperates with FOXO1 in osteoblasts to regulate glucose homeostasis through suppression of beta-cell production and decrease in insulin production (By similarity). It binds to a Tax-responsive enhancer element in the long terminal repeat of HTLV-I. Regulates the induction of DDIT3/CHOP and asparagine synthetase (ASNS) in response to ER stress. In concert with DDIT3/CHOP, activates the transcription of TRIB3 and promotes ER stress-induced neuronal apoptosis by regulating the transcriptional induction of BBC3/PUMA. Activates transcription of SIRT4. Regulates the circadian expression of the core clock component PER2 and the serotonin transporter SLC6A4. Binds in a circadian time-dependent manner to the cAMP response elements (CRE) in the SLC6A4 and PER2 promoters and periodically activates the transcription of these genes.

Type: Primary
Antigen: ATF4/CREB-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 251-351/351
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité