Anti-C9ORF172 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-15320R-A488
BOSSBS-15320R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15320R-A488
Anti-C9ORF172 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Anticorps
C9orf172.
Type: Primary
Antigen: C9orf172
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 401-500/976
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
VIA 100 µl BOSSBS-15320R-A488
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité