Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C9ORF5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)

Fournisseur: Bioss
BS-15330R-FITC
BOSSBS-15330R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15330R-FITC
Anti-C9ORF5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
C9orf5 (chromosome 9 open reading frame 5), also known as CG2, is a 911 amino acid multi-pass membrane protein that is widely expressed and exists as four alternatively spliced isoforms. The gene encoding C9orf5 maps to human chromosome 9, which consists of about 145 million bases, represents 4% of the human genome and encodes nearly 900 genes. Considered to play a role in gender determination, deletion of the distal portion of 9p can lead to development of male to female sex reversal, the phenotype of a female with a male X,Y genotype. Hereditary hemorrhagic telangiectasia, which is characterised by harmful vascular defects, is associated with the chromosome 9 gene encoding endoglin protein, ENG. Familial dysautonomia is also associated with chromosome 9 though through the gene IKBKAP. Notably, chromosome 9 encompasses the largest interferon family gene cluster. Chromosome 9 is partnered with chromosome 22 in the translocation leading to the aberrant production of BCR-ABL fusion protein often found in leukemias.

Type: Primary
Antigen: C9orf5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 201-300/911
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité