Anti-C9ORF75 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Fournisseur: Bioss
BS-15341R-FITC
BOSSBS-15341R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15341R-FITC
Anti-C9ORF75 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
C9orf75.
Type: Primary
Antigen: C9orf75
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 531-630/711
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité