Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AP-TNAP/ALPL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1535R-A555
BOSSBS-1535R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1535R-A555
Anti-AP-TNAP/ALPL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Alkaline phosphatase (ALP) removes phosphate groups from the 5' end of DNA and RNA, and from proteins, at high pH. Most mammals have 4 different isozymes: placental, placental like, intestinal and non tissue specific (found in liver, kidney and bone). Tissues with particularly high concentrations of ALP include the liver, bile ducts, placenta, and bone. Damaged or diseased tissue releases enzymes into the blood, so serum ALP measurements can be abnormal in many conditions, including bone disease and liver disease.

Type: Primary
Antigen: AP-TNAP/ALPL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 52-150/524
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité