Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPCR RDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)

Fournisseur: Bioss
BS-15371R-FITC
BOSSBS-15371R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15371R-FITC
Anti-GPCR RDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
Atypical chemokine receptor that controls chemokine levels and localisation via high-affinity chemokine binding that is uncoupled from classic ligand-driven signal transduction cascades, resulting instead in chemokine sequestration, degradation, or transcytosis. Also known as interceptor (internalising receptor) or chemokine-scavenging receptor or chemokine decoy receptor. Acts as a receptor for chemokines CXCL11 and CXCL12/SDF1. Chemokine binding does not activate G-protein-mediated signal transduction but instead induces beta-arrestin recruitment, leading to ligand internalisation and activation of MAPK signaling pathway. Required for regulation of CXCR4 protein levels in migrating interneurons, thereby adapting their chemokine responsiveness. In glioma cells, transduces signals via MEK/ERK pathway, mediating resistance to apoptosis. Promotes cell growth and survival. Not involved in cell migration, adhesion or proliferation of normal hematopoietic progenitors but activated by CXCL11 in malignant hemapoietic cells, leading to phosphorylation of ERK1/2 (MAPK3/MAPK1) and enhanced cell adhesion and migration. Plays a regulatory role in CXCR4-mediated activation of cell surface integrins by CXCL12. Required for heart valve development. Acts as coreceptor with CXCR4 for a restricted number of HIV isolates.

Type: Primary
Antigen: GPCR RDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 151-250/362
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité