Anti-GPCR TAS1R1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-15373R-A488
BOSSBS-15373R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15373R-A488
Anti-GPCR TAS1R1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Anticorps
GPCR TAS1R1.
Type: Primary
Antigen: GPCR TAS1R1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 431-530/841
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité