Anti-GPR158 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Fournisseur: Bioss
BS-15384R-HRP
BOSSBS-15384R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15384R-HRP
Anti-GPR158 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Anticorps
GPR158.
Type: Primary
Antigen: GPR158
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 201-300/1215
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité