Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR161 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-15385R-A555
BOSSBS-15385R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15385R-A555
Anti-GPR161 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)
Anticorps
Key negative regulator of Shh signaling, which promotes the processing of GLI3 into GLI3R during neural tube development. Recruited by TULP3 and the IFT-A complex to primary cilia and acts as a regulator of the PKA-dependent basal repression machinery in Shh signaling by increasing cAMP levels, leading to promote the PKA-dependent processing of GLI3 into GLI3R and repress the Shh signaling. In presence of SHH, it is removed from primary cilia and is internalised into recycling endosomes, preventing its activity and allowing activation of the Shh signaling. Its ligand is unknown (By similarity).

Type: Primary
Antigen: GPR161
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 121-220/529
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité