Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR37L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)

Fournisseur: Bioss
BS-15390R-CY7
BOSSBS-15390R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15390R-CY7
Anti-GPR37L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)
Anticorps
G-protein coupled receptor. Has been shown to bind the neuroprotective and glioprotective factor prosaposin (PSAP), leading to endocytosis followed by an ERK phosphorylation cascade. However, other studies have shown that prosaposin does not increase activity. It has been suggested that GPR37L1 is a constitutively active receptor which signals through the guanine nucleotide-binding protein G(s) subunit alpha. Participates in the regulation of postnatal cerebellar development by modulating the Shh pathway. Regulates baseline blood pressure in females and protects against cardiovascular stress in males. Mediates inhibition of astrocyte glutamate transporters and reduction in neuronal N-methyl-D-aspartate receptor activity.

Type: Primary
Antigen: GPR37L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 101-200/481
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité