Anti-GPR89A Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-15391R-A488
BOSSBS-15391R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15391R-A488
Anti-GPR89A Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Anticorps
GPR89A is a nearly identical copy of the GPR89B gene (MIM612806).
Type: Primary
Antigen: GPR89A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 221-320/445
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité