Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHIP Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-15405R-A350
BOSSBS-15405R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15405R-A350
Anti-CHIP Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase which targets misfolded chaperone substrates towards proteasomal degradation. Collaborates with ATXN3 in the degradation of misfolded chaperone substrates: ATXN3 restricting the length of ubiquitin chain attached to STUB1/CHIP substrates and preventing further chain extension. Ubiquitinates NOS1 in concert with Hsp70 and Hsp40. Modulates the activity of several chaperone complexes, including Hsp70, Hsc70 and Hsp90. Mediates transfer of non-canonical short ubiquitin chains to HSPA8 that have no effect on HSPA8 degradation. Mediates polyubiquitination of DNA polymerase beta (POLB) at 'Lys-41', 'Lys-61' and 'Lys-81', thereby playing a role in base-excision repair: catalyses polyubiquitination by amplifying the HUWE1/ARF-BP1-dependent monoubiquitination and leading to POLB-degradation by the proteasome. Mediates polyubiquitination of CYP3A4. Ubiquitinates EPHA2 and may regulate the receptor stability and activity through proteasomal degradation. Negatively regulates the suppressive function of regulatory T-cells (Treg) during inflammation by mediating the ubiquitination and degradation of FOXP3 in a HSPA1A/B-dependent manner.

Type: Primary
Antigen: CHIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 101-200/303
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité