Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Hamartin Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-15406R-A488
BOSSBS-15406R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15406R-A488
Anti-Hamartin Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Anticorps
Tuberous sclerosis complex (TSC) is an autosomal dominant genetic disorder characterised by mental retardation and the widespread development of distinctive tumors termed hamartomas. Two different genetic loci have been linked to TSC; one of these loci, the tuberous sclerosis-2 gene (TSC2), encodes a protein called tuberin and the other loci, tuberous sclerosis-1 gene (TSC1), encodes a protein called hamartin. Tuberin and hamartin interact with each other forming a cystoplasmic complex. Hamartin interacts with the ezrin-radixin-moesin (ERM) family of actin-binding proteins and inhibition of hamartin activity results in loss of cell adhesion. Hamartin is present in most adult tissues with strong expression in brain, heart, and kidney.

Type: Primary
Antigen: Hamartin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 701-800/1164
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité