Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOBEC3G Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)

Fournisseur: Bioss
BS-15407R-CY5
BOSSBS-15407R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15407R-CY5
Anti-APOBEC3G Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
DNA deaminase (cytidine deaminase) which acts as an inhibitor of retrovirus replication and retrotransposon mobility via deaminase-dependent and -independent mechanisms. Exhibits potent antiviral activity against vif-deficient HIV-1. After the penetration of retroviral nucleocapsids into target cells of infection and the initiation of reverse transcription, it can induce the conversion of cytosine to uracil in the minus-sense single-strand viral DNA, leading to G-to-A hypermutations in the subsequent plus-strand viral DNA. The resultant detrimental levels of mutations in the proviral genome, along with a deamination-independent mechanism that works prior to the proviral integration, together exert efficient antiretroviral effects in infected target cells. Selectively targets single-stranded DNA and does not deaminate double-stranded DNA or single-or double-stranded RNA. Exhibits antiviral activity also against simian immunodeficiency viruses (SIVs), hepatitis B virus (HBV), equine infectious anemia virus (EIAV), xenotropic MuLV-related virus (XMRV) and simian foamy virus (SFV). May inhibit the mobility of LTR and non-LTR retrotransposons.

Type: Primary
Antigen: APOBEC3G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 201-300/384
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité