Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-7Ra/CD127 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1540R-CY3
BOSSBS-1540R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1540R-CY3
Anti-IL-7Ra/CD127 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor for interleukin-7. Also acts as a receptor for thymic stromal lymphopoietin (TSLP).

Type: Primary
Antigen: IL-7Ra/CD127
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 251-350/459
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité