Anti-HAPLN1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-15410R-A750
BOSSBS-15410R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-15410R-A750
Anti-HAPLN1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
HAPLN1.
Type: Primary
Antigen: HAPLN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/354
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité