Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-15418R-A350
BOSSBS-15418R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15418R-A350
Anti-HBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Anticorps
Transcriptional repressor that binds to the promoter region of target genes. Plays a role in the regulation of the cell cycle and of the Wnt pathway. Binds preferentially to the sequence 5'-TTCATTCATTCA-3'. Binding to the H1F0 promoter is enhanced by interaction with RB1. Disrupts the interaction between DNA and TCF4.

Type: Primary
Antigen: HBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 421-514/514
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité