Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HBQ1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-15419R
BOSSBS-15419REA 719 EUR InStock
BOSSBS-15419R
Anti-HBQ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Theta-globin mRNA is found in human fetal erythroid tissue but not in adult erythroid or other nonerythroid tissue. The theta-1 gene may be expressed very early in embryonic life, perhaps sometime before 5 weeks. Theta-1 is a member of the human alpha-globin gene cluster that involves five functional genes and two pseudogenes. The order of genes is: 5' - zeta - pseudozeta - mu - pseudoalpha-2 -pseudoalpha-1 - alpha-2 - alpha-1 - theta-1 - 3'. Research supports a transcriptionally active role for the gene and a functional role for the peptide in specific cells, possibly those of early erythroid tissue.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HBQ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité