Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Heparanase Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1541R-FITC
BOSSBS-1541R-FITCEA 876 EUR InStock
BOSSBS-1541R-FITC
Anti-Heparanase Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Endoglycosidase that cleaves heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) into heparan sulfate side chains and core proteoglycans. Participates in extracellular matrix (ECM) degradation and remodelling. Selectively cleaves the linkage between a glucuronic acid unit and an N-sulfo glucosamine unit carrying either a 3-O-sulfo or a 6-O-sulfo group. Can also cleave the linkage between a glucuronic acid unit and an N-sulfo glucosamine unit carrying a 2-O-sulfo group, but not linkages between a glucuronic acid unit and a 2-O-sulfated iduronic acid moiety. It is essentially inactive at neutral pH but becomes active under acidic conditions such as during tumor invasion and in inflammatory processes. Facilitates cell migration associated with metastasis, wound healing and inflammation. Enhances shedding of syndecans, and increases endothelial invasion and angiogenesis in myelomas. Acts as procoagulant by increasing the generation of activation factor X in the presence of tissue factor and activation factor VII. Increases cell adhesion to the extacellular matrix (ECM), independent of its enzymatic activity. Induces AKT1/PKB phosphorylation via lipid rafts increasing cell mobility and invasion. Heparin increases this AKT1/PKB activation. Regulates osteogenesis. Enhances angiogenesis through up-regulation of SRC-mediated activation of VEGF. Implicated in hair follicle inner root sheath differentiation and hair homeostasis.

Type: Primary
Antigen: Heparanase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 141-240/543
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité