Anti-HCA25a Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-15421R-A647
BOSSBS-15421R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15421R-A647
Anti-HCA25a Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Anticorps
HCA25a.
Type: Primary
Antigen: HCA25a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 1-100/153
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité