Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCAP G Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-15422R
BOSSBS-15422REA 719 EUR InStock
BOSSBS-15422R
Anti-HCAP G Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HCAP G is a subunit of the condensin complex, which is responsible for the condensation and stabilization of chromosomes during mitosis and meiosis. Phosphorylation of the encoded protein activates the condensin complex. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 8 and 15. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2012].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HCAP G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité