Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCAP G Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)

Fournisseur: Bioss
BS-15422R-CY7
BOSSBS-15422R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15422R-CY7
Anti-HCAP G Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)
Anticorps
HCAP G is a subunit of the condensin complex, which is responsible for the condensation and stabilisation of chromosomes during mitosis and meiosis. Phosphorylation of the encoded protein activates the condensin complex. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 8 and 15. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: HCAP G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 161-170/1015
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité